Documenti fondamentali
ENAH31552212
Enamine
5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-c]pyridazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.09
Numero MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-4-9-10-7-2-3-8-5-6(1)7;;/h1,4,8H,2-3,5H2;2*1H
InChI
XQVNJTDKCZLTBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740322
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740322
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)