Documenti fondamentali
ENAH31552104
Enamine
3-(1,3-benzoxazol-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1,3-benzoxazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-14(17)10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)18-13/h1-8H,(H,16,17)
InChI
VSIDLODXMSPACX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738721
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)