ENAH315520C7
Enamine
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C14H11ClF3NO/c1-8-6-9(2-4-12(8)15)20-10-3-5-13(19)11(7-10)14(16,17)18/h2-7H,19H2,1H3
InChI
OUZGDXDLIWDKBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)