Documenti fondamentali
ENAH315520AA
Enamine
methyl 6-bromo-4-methoxyquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.12
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-methoxyquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-16-11-8-5-7(13)3-4-10(8)14-6-9(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3
InChI
BUIXOCMHDRXXSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735153
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735153
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)