Documenti fondamentali
ENAH31551F31
Enamine
2-fluoro-5-(pentafluoroethoxy)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(perfluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H3F6NO/c8-5-2-1-4(3-14-5)15-7(12,13)6(9,10)11/h1-3H
InChI
LKSCEIVOTVOCGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739562