ENAH31551D2F
Enamine
tert-butyl 3-oxo-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-10(15)8-13(14)6-4-5-7-13/h4-9H2,1-3H3
InChI
PUTCUICGULZWOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494900
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494900
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)