ENAH31551D0C
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-6-3-7(9(13)14)12-8-4-11-2-1-5(6)8/h1-4H,(H,13,14)
InChI
UWDPCVHSTBDNKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733405
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733405
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)