Documenti fondamentali
ENAH31551C72
Enamine
3-(azetidin-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.63
Numero MDL:
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c10-6-1-5(7(11)9-6)4-2-8-3-4;/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10,11);1H
InChI
SRWZSUODLIAEIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732769
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732769
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)