Documenti fondamentali
ENAH31551C13
Enamine
N-(2-aminoethyl)morpholine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.68
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)morpholine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N3O2.ClH/c8-1-2-9-7(11)10-3-5-12-6-4-10;/h1-6,8H2,(H,9,11);1H
InChI
IBHMRVSCIXUNHL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732363
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732363
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)