ENAH31551B23
Enamine
6-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(2,2,2-trifluoroethyl)hexanoic acid
About This Item
Iupac Name
6-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-(2,2,2-trifluoroethyl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C23H24F3NO4/c24-23(25,26)13-15(21(28)29)7-5-6-12-27-22(30)31-14-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-4,8-11,15,20H,5-7,12-14H2,(H,27,30)(H,28,29)
InChI
XLLTVSXFLNSSJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)