Documenti fondamentali
ENAH31551ACB
Enamine
7-imino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]nonan-7-one
Scegli un formato
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
SKU del venditore: EN300-6505043-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6505043-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-amino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]non-6-ene 7-oxide
Inchi Code
1S/C6H11NO3S/c7-11(8)4-1-6(5-11)9-2-3-10-6/h5H,1-4H2,(H2,7,8)
InChI
SOQNQQYKCSPYRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)