Documenti fondamentali
ENAH31551AAE
Enamine
4-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]butanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Iupac Name
4-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]butanenitrile
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c12-7-1-2-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,13H,1-2,8-9H2
InChI
WAEZZCAFZLZKKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503944
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503944
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)