Documenti fondamentali
ENAH31551A0B
Enamine
2-amino-3-(6-aminopyridin-2-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(6-aminopyridin-2-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O2.2ClH/c9-6(8(12)13)4-5-2-1-3-7(10)11-5;;/h1-3,6H,4,9H2,(H2,10,11)(H,12,13);2*1H
InChI
QDZDWPRBCXXPJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504300
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504300
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)