Documenti fondamentali
ENAH31551963
Enamine
tert-butyl 3-(1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.36
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-6-18-12(16)10(2)11-7-8-15(9-11)13(17)19-14(3,4)5/h10-11H,6-9H2,1-5H3
InChI
UUBKHANXCHHCFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473063
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473063
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)