Documenti fondamentali
ENAH3155191F
Enamine
3-bromo-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazole
Scegli un formato
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
10 G
7.193,70 €
SKU del venditore: EN300-5250007-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
10 G
7.193,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-5250007-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-1-neopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H13BrN2/c1-8(2,3)6-11-5-4-7(9)10-11/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI
LKHQRIJWOOTISF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)