Documenti fondamentali
ENAH31551878
Enamine
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
5 G
3.068,80 €
10 G
4.530,00 €
SKU del venditore: EN300-3102959-100MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
5 G
3.068,80 €
10 G
4.530,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.02
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-3102959-100MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-5-2(9)1-3(11)4(6(5)10)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
InChI
NRGMQZPVJVSLLT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)