Documenti fondamentali
ENAH315517B3
Enamine
5-amino-2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.23
Numero MDL:
Punto di fusione
152-154
Iupac Name
1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-5-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12(8,10)11/h1-2,5H,3-4,9H2
InChI
MUJRANWRSSQSBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111838
Melting Point
152-154
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111838
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)