Documenti fondamentali
ENAH31551699
Enamine
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.67
Numero MDL:
Iupac Name
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO3S/c7-12(9,10)8-3-5-1-2-6(4-8)11-5/h5-6H,1-4H2
InChI
NEWODARBPUBMBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278772
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)