ENAH305036F2
Enamine
3-[4-(propan-2-yl)phenyl]oxolane-2,5-dione
About This Item
Iupac Name
3-(4-isopropylphenyl)dihydro-2,5-furandione
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)11-7-12(14)16-13(11)15/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
InChI
QSHDPBIZBSOQPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)