Documenti fondamentali
ENAH304E3B4D
Enamine
6-oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.19
Numero MDL:
Iupac Name
6-oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-2-7(3-4-8-7)6-9-5-1/h8H,1-6H2
InChI
YLIPWBZIBAGXLT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1297153
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)