Documenti fondamentali
ENAH304E204E
Enamine
1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-thiol
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-10-7-3-2-4-8(11)6(7)5-9-10/h5,8,11H,2-4H2,1H3
InChI
MEGOGUZKCXNRRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289552
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)