Documenti fondamentali
ENAH304A7532
Enamine
(2-aminoethyl)(cyclopropylmethyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Iupac Name
N~1~-(cyclopropylmethyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c7-3-4-8-5-6-1-2-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI
LJGMFMZLKFEDGU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814391