ENAH304A2947
Enamine
N-cyclopropyl-N-ethyl-3,5-dimethylpiperidin-4-amine
About This Item
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-ethyl-3,5-dimethylpiperidin-4-amine
Inchi Code
1S/C12H24N2/c1-4-14(11-5-6-11)12-9(2)7-13-8-10(12)3/h9-13H,4-8H2,1-3H3
InChI
KSVBQEFHKGEWFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781927
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)