Documenti fondamentali
ENAH304907A0
Enamine
3-[2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethoxy]oxolane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.6
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethyl tetrahydro-3-furanyl ether
Inchi Code
1S/C12H14BrClO2/c13-7-12(16-9-5-6-15-8-9)10-3-1-2-4-11(10)14/h1-4,9,12H,5-8H2
InChI
JFXHKZUWJHARNK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1133443
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)