Documenti fondamentali
ENAH3047EE5E
Enamine
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI
YCSFMOVBARTLBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345450
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)