Documenti fondamentali
ENAH30475C29
Enamine
N1-methyl-N1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene-1,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
Iupac Name
N~1~-methyl-N~1~-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H11F3N2/c1-14(6-9(10,11)12)8-4-2-7(13)3-5-8/h2-5H,6,13H2,1H3
InChI
XGNGXJOYQBJMMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251754
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)