Documenti fondamentali
ENAH30471747
Enamine
4-(adamantan-1-yl)pyrimidine-2-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.38
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1-adamantyl)-2-pyrimidinyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C14H18N2S/c17-13-15-2-1-12(16-13)14-6-9-3-10(7-14)5-11(4-9)8-14/h1-2,9-11H,3-8H2,(H,15,16,17)
InChI
DLTLZFLRPKPWNE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)