ENAH30467126
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6ClF3O3S/c5-12(9,10)2-1-11-3-4(6,7)8/h1-3H2
InChI
BLEGLFNPVBSABR-UHFFFAOYSA-N
Purity
92
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74210
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)