ENAH30464D75
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-4-5(3-9-10)6-2-7(6)8(11)12/h3-4,6-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
BLAROOKLCXZXMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55610
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)