Documenti fondamentali
ENAH30463F68
Enamine
N-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]cyclopropanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Iupac Name
N-[1-(2-pyridinyl)ethyl]cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8(12-9-5-6-9)10-4-2-3-7-11-10/h2-4,7-9,12H,5-6H2,1H3
InChI
BPKDBQRPWTWGOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43957
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)