ENAH30462C5E
Enamine
4-(4-ethylpiperazin-1-yl)aniline dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(4-ethyl-1-piperazinyl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19N3.2ClH/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)12-5-3-11(13)4-6-12;;/h3-6H,2,7-10,13H2,1H3;2*1H
InChI
WTNNXRSIFHLJQE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31572
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)