Documenti fondamentali
ENAH3045D4C5
Enamine
3-chloro-N-(cyclopropylmethyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-(cyclopropylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c11-9-2-1-3-10(6-9)12-7-8-4-5-8/h1-3,6,8,12H,4-5,7H2
InChI
KOLTWNVPHFOHGN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166400