Documenti fondamentali
ENAH3045A23F
Enamine
3-[(2-aminophenyl)amino]propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-aminoanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c10-7-3-1-2-4-8(7)12-6-5-9(11)13/h1-4,12H,5-6,10H2,(H2,11,13)
InChI
BSKMDCVAWQEZRV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145371
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)