Documenti fondamentali
ENAH303684C9
Enamine
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-5-7(2-3-11)4-8(10)6-9/h4-6H,2-3,11H2,1H3
InChI
SVHXNUJVCRLXGF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)