Documenti fondamentali
ENAH30368266
Enamine
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.67
Numero MDL:
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)8(9)4-7(3,5-8)10-6;/h4-5,9H2,1-3H3;1H
InChI
XKIRDQKEEORMID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730773
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730773
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)