Documenti fondamentali
ENAH30368265
Enamine
1-(2-fluoropyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.17
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN4/c9-8-3-7(1-2-11-8)13-5-6(10)4-12-13/h1-5H,10H2
InChI
DFSBZISPABHKEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730769
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730769
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)