Documenti fondamentali
ENAH30368227
Enamine
cyclohexyl(3-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.33
Numero MDL:
Iupac Name
cyclohexyl(3-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-16-13-9-5-8-12(10-13)14(15)11-6-3-2-4-7-11/h5,8-11,14H,2-4,6-7,15H2,1H3
InChI
MJDVLXWUVJECOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730356
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730356
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)