ENAH30368212
Enamine
(2-methylidenecyclopropyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2-methylenecyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-4-2-5(4)3-6;/h5H,1-3,6H2;1H
InChI
FLIMDMHGNAOOFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730273
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730273
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)