Documenti fondamentali
ENAH303604BF
Enamine
3-amino-2-(difluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c9-7(10)6-4(8(12)13)2-1-3-5(6)11/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI
FVLKOWVLIHUBDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509377
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509377
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)