ENAH3035EBD1
Enamine
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(4-7)2-6-3-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI
VXBLSOCUAYREKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501577
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501577
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)