Documenti fondamentali
ENAH3035E824
Enamine
tert-butyl 4-formyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero MDL:
Punto di fusione
57-62
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-5-4-8(6-11)7-12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI
DVBLBDAWCCNBLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499331
Melting Point
57-62
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499331
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)