Documenti fondamentali
ENAH3035E7DE
Enamine
tert-butyl N-{3-[(methanesulfonyloxy)methyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-yl}carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.43
Numero MDL:
Iupac Name
(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)chroman-3-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C16H23NO6S/c1-15(2,3)23-14(18)17-16(11-22-24(4,19)20)9-12-7-5-6-8-13(12)21-10-16/h5-8H,9-11H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI
RLTXLOSKWYXFDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498936
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)