Documenti fondamentali
ENAH3035E5F7
Enamine
3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-1,1-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.22
Numero MDL:
Punto di fusione
171-174
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2S/c10-12(11)7-4-2-1-3-6(7)8-5-9-12/h1-4,8-9H,5H2
InChI
OKXYPUDKVYVJDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495605
Melting Point
171-174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495605
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)