Documenti fondamentali
ENAH3035E57C
Enamine
1-methanesulfonyl-1H-1,3-benzodiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.23
Numero MDL:
Punto di fusione
153-154
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-13(11,12)10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
InChI
XWGLWTLUQQRMOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496198
Melting Point
153-154
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496198
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)