Documenti fondamentali
ENAH3035E44B
Enamine
methyl 2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.74
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-14-10(13)11(7-12)6-8-2-4-9(11)5-3-8;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
InChI
KNGGGORMXNYPSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495227
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495227
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)