ENAH3035E21B
Enamine
2-methyl-1-(pyrrolidin-2-yl)propan-1-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1-(pyrrolidin-2-yl)propan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)8(10)7-4-3-5-9-7;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
OJGOATOOROIPKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491494
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491494
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)