Documenti fondamentali
ENAH3035DF42
Enamine
2-chloro-1-oxo-1lambda4-thiomorpholine-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-chlorothiomorpholine-4-sulfonyl chloride 1-oxide
Inchi Code
1S/C4H7Cl2NO3S2/c5-4-3-7(12(6,9)10)1-2-11(4)8/h4H,1-3H2
InChI
ZYJBIIYMVOJPHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491023
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491023
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)