Documenti fondamentali
ENAH3035DDFC
Enamine
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-13-8(11)7-3-4-10-9(7)5-12-6-9/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI
AHVMCEQCQBEFPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)