Documenti fondamentali
ENAH3035DD14
Enamine
6-bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.53
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H9BrClN/c10-8-3-6-1-2-12-5-7(6)4-9(8)11/h3-4,12H,1-2,5H2
InChI
XUMVOYPGDISUGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479248
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479248
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)