Documenti fondamentali
ENAH3035DA96
Enamine
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.07
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H4O5/c5-3(6)2-1-8-4(7)9-2/h2H,1H2,(H,5,6)
InChI
INDZWIZFONXCIY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5253939
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5253939
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)